Learn More
Lamotrigina 3,5-Didesamino-3,5-dixo, TRC
Código de producto. 30373865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373865 10 mg
30383840 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44040010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 661463-79-2
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 258.06
Sinónimo 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Lamotrigine Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenilo)-2H-1,2,4-triazina-3,5-diona
SMILES Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9759