Learn More
3,5-Diclorololueno, TRC
Código de producto. 30011580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011580 2.5 g 2.50 g
30009275 5 g 5 g
17983405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4368352.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25186-47-4
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.03
Sinónimo Toluene, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, 3,5-Dichlorotoluene, 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, Toluene, 3,5-dichloro- (8CI)
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-metilbenceno
SMILES Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorotoluene
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9847