Learn More
3,5-Diclorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312946 5 g 5 g
11302946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10697.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17231-94-6
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Peso molecular (g/mol) 179.058
Número MDL MFCD00041423
Clave InChI WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
Nombre IUPAC 3,5-diclorobencenotiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorothiophenol
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Beilstein 2041184
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 97%