Learn More
3,5-Diclorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302946 1 g 1 g
11312946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10697.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17231-94-6
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Peso molecular (g/mol) 179.058
Número MDL MFCD00041423
Clave InChI WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
Nombre IUPAC 3,5-diclorobencenotiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorothiophenol
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Beilstein 2041184
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 97%