Learn More
3,5-Diclorosalicilaldehído, TRC
Código de producto. 30378524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378524 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30378524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4323101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS 90-60-8
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
Peso molecular (g/mol) 191.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9588