Learn More
3,5-Diclorosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439996 5 g 5 g
11449996 25 g 25 g
11459996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20941.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-60-8 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
3,5-Dichlorosalicylaldehyde has been used in the preparation of Schiff base ligands and (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-diclorosalicilaldehído se ha utilizado en la preparación de ligandos de base de Schiff y (RS)-3,5-dicloro-2-[[(1-feniletil)imino]metil]fenol.
Solubilidad
No soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-60-8
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.007
Número MDL MFCD00003320
Clave InChI FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorosalicylaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-dichloro salicylal, salicylaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem8246, timtec-bb sbb003642, acmc-209r6w, salicylaldehyde,5-dichloro
PubChem CID 66660
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 5 g
Beilstein 973391
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 98%