Learn More
3,5-dicloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloropyridine |
| CAS | 2457-47-8 |
| Fórmula molecular | C5H3Cl2N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | NSC 60546 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cncc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.9643 |