Learn More
3,5-Dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372126 25 g 25 g
11382126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03380.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2457-47-8 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-47-8
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006376
Clave InChI WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3,5-dichloro, ccris 1719, 3.5-dichloropyridine, 3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-pyridine, pubchem13506, acmc-1cqt0, wln: t6nj cg eg, 5-20-05-00417 beilstein handbook reference, ksc493c0d
PubChem CID 17153
Nombre IUPAC 3,5-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC(Cl)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloropyridine
Punto de fusión 63°C to 67°C
Densidad 1.39
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 1973
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 98%