Learn More
3,5-Dicloropiridina-4(1H)-una, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9592 |