Learn More
3,5-dicloropiridazina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10585174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10142894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08501DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1837-55-4
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.97
Número MDL MFCD10698048
Clave InChI JZSAUQMXKHBZEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19959687
Nombre IUPAC 3,5-dicloropiridazina
SMILES ClC1=CC(Cl)=NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-dichloropyridazine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo pyridazine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-pyridazine, pyridazine,3,5-dichloro, 3,5-dichlor-pyridazin, acmc-209yx3, ksc538k8n
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 97%