Learn More
3,5-dicloropropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloropropiophenone |
| CAS | 92821-92-6 |
| Fórmula molecular | C9H8Cl2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,5-diclorofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9952 |