Learn More
Bromuro de 3,5-diclorofenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686650 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10686650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433010500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 82297-90-3, 109-99-9
% mín. CAS 11.58, 85.84
Color Marrón a negro
% máx. CAS 14.16, 88.42
Densidad 0.9720g/mL
Cantidad 50 mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Gravedad específica 0.972
Fórmula molecular C6H3BrCl2Mg
Número MDL MFCD01319892
Sinónimo 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, pwovecvccctjfq-uhfffaoysa-m, bromo 3,5-dichlorophenyl magnesium, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clave InChI PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC magnesio;1,3-diclorobenceno-5-uro;bromuro
Peso molecular (g/mol) 250.20
PubChem CID 13617820
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.