Learn More
Clorhidrato de 3,5-diclorofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412098 5 g 5 g
11402098 1 g 1 g
11422098 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15127.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63352-99-8 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
3,5-Dichlorophenyl)hydrazine Hydrochloride is a building block that has been used for the synthesis of 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one derivatives to be used as and anti-leukemic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 3,5-(diclorofenil)hidracina es un componente básico empleado en la síntesis de derivados de 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-ona que se emplearán como agentes antileucémicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63352-99-8
Fórmula molecular C6H7Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 213.486
Número MDL RONG>
Clave InChI BDXZOJVMTJOAPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazine hcl, 1-3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,5-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7531, c6h6cl2n2.hcl, acmc-209nf3
PubChem CID 2723913
Nombre IUPAC (3,5-diclorofenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼204°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4208459
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.5
Porcentaje de pureza 97%