Learn More
Tetrafluoroborato de 3,5-diclorofenildiazonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 350-67-4 |
| Fórmula molecular | C6H3Cl2N2• BF 4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,5-Dichlorobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1 |
| SMILES | N#[N+]C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Tetrafluoroborato de 3,5-diclorobencenodiazonio |
| Peso molecular (g/mol) | 260.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.97 |