Learn More
(3,5-diclorofenil)metanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10576714 50 g 50 g
10109702 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB00433EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 60211-57-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Clave InChI VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
Nombre IUPAC (3,5-diclorofenil)metanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2OH
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 97%