Learn More
3,5-Diclorofenilo isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430431 25 g 25 g
11420431 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430431 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19991.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
3,5-Dichlorophenyl isocyanate is used as an intermediate for medicine and in iprodione. It is also useful for proteomic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 3,5-diclorofenilo se utiliza como intermediario para la medicina y en la iprodiona. También es útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Hidrólisis con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, bases fuertes, aminas, ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34893-92-0
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.007
Número MDL MFCD00013859
Clave InChI XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-isocianatobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2250
Beilstein 510282
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolysis with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 97%