Learn More
3,5-Diclorofenil isocianato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10221053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10221053 1 g Frasco de vidrio 1 g
10033570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10599453 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10221053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314140010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34893-92-0
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.01
Número MDL MFCD00013859
Clave InChI XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-isocianatobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 35.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 243.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3NCO
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.38
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de baja fusión