Learn More
3,5-Diclorofenoxiacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398455 5 g 5 g
11388455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10490.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103140-12-1
Fórmula molecular C8H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 202.03
Número MDL MFCD00052707
Clave InChI PNROREDTZJCOHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,5-dichlorophenoxy acetonitrile, 3,5-dichlorophenoxyacetonitrile, 2-3,5-dichlorophenoxy ethanenitrile, maybridge1_008353, acmc-1bu1u, 3,5-dichlorophenoxy acetonitrile, acetonitrile,2-3,5-dichlorophenoxy
PubChem CID 517810
Nombre IUPAC 2-(3,5-diclorofenoxi)acetonitrilo
SMILES ClC1=CC(OCC#N)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorophenoxyacetonitrile
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4983677
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.04
Porcentaje de pureza 97%