Learn More
3,5-diclorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichlorophenol |
| CAS | 591-35-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 3,5-Dichlorophenol, NSC 60649 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-diclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9639 |