Learn More
3,5-Diclorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776192 10 g Frasco de vidrio 10 g
10145583 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    88.65€ / 10 g
    Ahorro 14.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-35-5
Fórmula molecular C6H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 163
Número MDL MFCD00002259
Clave InChI VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
Nombre IUPAC 3,5-diclorofenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorophenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 68°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 233°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 190
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, polvo cristalino o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.