Learn More
3,5-diclorofenol-2,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichlorophenol ring-d3 |
| CAS | 124286-06-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H Cl2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Phen-2,4,6-d3-ol, 3,5-dichloro- (9 CI), 3,5-Dichlorophenol (ring-D3), 3,5-Dichlorophenol D3, 3,5-Dichloro-2,4,6-trideuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(O)c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-2,4,6-trideuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.9828 g/mol |
| Mostrar más |