Learn More
3,5-Dicloroyodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloroiodobenzene |
| CAS | 3032-81-3 |
| Fórmula molecular | C6H3Cl2I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,5-Dichlorophenyl Iodide, 3,5-Dichloro-1-iodobenzene, 1,3-Dichloro-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)cc(I)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-5-yodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 272.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.8656 |