Learn More
3,5-Diclorobisfenol A, TRC
Código de producto. 30382440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30382440 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30382440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD433555100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobisphenol A
CAS 14151-65-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H14 Cl2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,6-Dichloro-4,4'-isopropylidenediphenol, 2,6-dichloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14Cl2O2/c1-15(2,9-3-5-11(18)6-4-9)10-7-12(16)14(19)13(17)8-10/h3-8,18-19H,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-[1-(4-hidroxifenil)-1-metil-etil]fenol
Peso molecular (g/mol) 297.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0371
Porcentaje de pureza >95