Learn More
3,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15322052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15322052 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15322052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39989-43-0
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00052681
Clave InChI ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
SMILES NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzylamine
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 116.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.575
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.32
Nombre IUPAC (3,5-dichlorophenyl)methanamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.