Learn More
3,5-Dichlorobenzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10415722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10415722 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10415722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00168DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 39989-43-0
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00052681
Clave InChI ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
SMILES NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorobenzylamine
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.3200g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2NH2
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (3,5-dichlorophenyl)methanamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 95%