Learn More
3,5-Diclorobencilamina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398585 1 g 1 g
11308595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12054.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39989-43-0 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39989-43-0
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00052681
Clave InChI ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
SMILES NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzylamine
Punto de ebullición 141°C to 144°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 3237459
Nombre IUPAC 1-(3,5-dichlorophenyl)methanamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 97%