Learn More
Alcohol de 3,5-diclorobenzilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465633 25 g 25 g
11455633 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13527.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60211-57-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60211-57-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00004634
Clave InChI VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 43236
Nombre IUPAC (3,5-diclorofenil)metanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1936389
Sinónimo 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 98%