Learn More
Cianuro de 3,5-diclorobenzoilo, Mikromol™
Código de producto. 30049269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049269 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049269 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.290025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cianuro de 3,5-diclorobenzoilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 99567-74-5
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H3 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 3,5-dichloro-α-oxo-, 3,5-Dichlorobenzoyl cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-1-5(8(12)4-11)2-7(10)3-6/h1-3H
SMILES Clc1cc(Cl)cc(c1)C(=O)C#N
Nombre IUPAC cianuro de 3,5-diclorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 200.0215
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9592 g/mol