Learn More
Cloruro de 3,5-diclorobenzoílo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450538 5 g 5 g
11460538 25 g 25 g
11470538 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24676.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2905-62-6 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-62-6
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.45
Número MDL MFCD00009817
Clave InChI GGHLXLVPNZMBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzoylchloride, dichlorobenzoylchloride 3,5-, pubchem10805, dsstox_cid_7506, acmc-209h6l, dsstox_rid_78478, dsstox_gsid_27506, ksc204k6p, 3,5-dichloro benzoyl chloride
PubChem CID 76191
Nombre IUPAC Cloruro de 3,5-diclorobenzoyl
SMILES ClC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Punto de fusión 24°C to 28°C
Densidad 1.478
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Índice de refracción 1.582
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1940681
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 96%