Learn More
3,5-diclorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichlorobenzonitrile |
| CAS | 6575-00-4 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl2N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | NSC 109596 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)cc(c1)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 172.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9643 |