Learn More
Ácido 3,5-diclorobenzoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid |
| CAS | 1219803-99-2 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-d3, 3,5-Dichlorobenzoic-2,4,6-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5-dicloro-2,4,6-trideuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.978 |