Learn More
Ácido 3,5-diclorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452168 100 g 100 g
11432168 5 g 5 g
11442168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11452168 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15168.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-36-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.007
Número MDL MFCD00002494
Clave InChI CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
Nombre IUPAC ácido 3,5-diclorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2044776
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 99%