Learn More
Ácido 3,5-diclorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432168 5 g 5 g
11442168 25 g 25 g
11452168 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15168.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-36-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.007
Número MDL MFCD00002494
Clave InChI CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
Nombre IUPAC ácido 3,5-diclorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2044776
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 99%