Learn More
3,5-Diclorobencidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450487 1 g 1 g
11460487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22383.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62899-78-9 | C7H6Cl2N2O | 205.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62899-78-9
Fórmula molecular C7H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 205.04
Número MDL MFCD00833411
Clave InChI DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzhydrazide
Punto de fusión 205°C to 207°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%