Learn More
3,5-Diclorobencenotiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965751 1 g Frasco de vidrio 1 g
11975751 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 11965751
Marca: Thermo Scientific Acros 435680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17231-94-6
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Peso molecular (g/mol) 179.07
Clave InChI WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
Nombre IUPAC 3,5-diclorobencenotiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorobenzenethiol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3SH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.