Learn More
Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494453 1 g 1 g
11404463 5 g 5 g
11414463 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11003.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 705-21-5 | C6H3Cl3O2S | 245.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-21-5
Fórmula molecular C6H3Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 245.50
Número MDL MFCD00051698
Clave InChI RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro, pubchem5120, acmc-209oey, ksc377a3t
PubChem CID 522388
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 30°C to 33°C
Punto de ebullición 158°C to 160°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1528657
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.51
Porcentaje de pureza 97%