Learn More
Ácido 3,5-diclorobencenoborónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489787 1 g 1 g
11499787 5 g 5 g
11409797 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22765.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67492-50-6 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67492-50-6
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.814
Número MDL MFCD00051935
Clave InChI DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorophenyl boronic acid, 3,5-dichlorobenzeneboronic acid, 3,5-dichlorophenyl boranediol, 3,5-dichlophenylboronic acid, 3,5-dichloro phenylboronic acid, 3,5-dichlorobenzene boronic acid, 3,5-dichlorophenyl dihydroxyborane, boronic acid, b-3,5-dichlorophenyl, 3,5-dichlorophenylboronicacid
PubChem CID 2734331
Nombre IUPAC ácido (3,5-diclorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼315°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 7581091
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza ≥98%