Learn More
3,5-diclorobenceno-1-carbohidracida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10585954 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10026384 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00894DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 62899-78-9
Fórmula molecular C7H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 205.04
Número MDL MFCD00833411
Clave InChI DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%