Learn More
3,5-Diclorobencenamina, TRC
Código de producto. 30134401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134401 100 g 100 g
18021930 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431855100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-43-7
Fórmula molecular C6 H5 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 162.02
Sinónimo Aniline, 3,5-dichloro- (7CI,8CI), 3,5-Dichlorobenzenamine, 3,5-DCA, 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichlorolaniline, 3,5-Dichlorophenylamine
Nombre IUPAC 3,5-dicloroanilina
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloroaniline
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dichloroaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9799