Learn More
3,5-Diclorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460933 5 g 5 g
11450933 1 g 1 g
11470933 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13325.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10203-08-4 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
3,5-Dichlorobenzaldehyde was used as starting reagent during synthesis of β-aryl-β-amino acid enantiomers. It was used in the synthesis of dichlorophenylpyruvic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado en el 3,5-diclorobenzaldehído como reactivo inicial durante la síntesis de enantiómeros β-aril-β-aminoácidos. Se ha usado en la síntesis del ácido diclorofenilpirúvico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10203-08-4
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.008
Número MDL MFCD00003352
Clave InChI CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
PubChem CID 35746
Nombre IUPAC 3,5-Diclorobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzaldehyde
Punto de fusión 60°C to 66°C
Punto de ebullición 235°C to 240°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 2040553
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 97%