Learn More
3,5-Dichlorobenzaldehyde 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10772771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10772771 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10772771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160800010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorobenzaldehyde
Nombre de nota 97%
CAS 10203-08-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 66°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Fórmula lineal Cl2C6H3CHO
Número MDL MFCD00003352
Cantidad 1 g
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
Clave InChI CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Nombre IUPAC 3,5-Diclorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 175.008
PubChem CID 35746
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Mass or Fluffy Powder