Learn More
3,5-dicloroanilina D3 (anillo D3), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3) |
| CAS | 1219795-03-5 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3), Benzen-2,4,6-d3-amine, 3,5-dichloro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c(N)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-2,4,6-trideuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.035 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.999 g/mol |