Learn More
3,5-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491638 50 g 50 g
11401648 250 g 250 g
11481638 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13922.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-43-7
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD00007774
Clave InChI UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
Nombre IUPAC 3,5-dicloroanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloroaniline
Punto de fusión 49°C to 53°C
Densidad 1.58
Punto de ebullición 259°C to 260°C (741 mmHg)
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3442
Beilstein 636492
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%