Learn More
3,5-dicloroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 27608-78-2 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-6-11(14)9-5-4-7-2-1-3-8(10)12(7)9/h1-3,6H,4-5H2 |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c2cccc3CCc1c23 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 223.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0003 |