Learn More
3,5-Dicloro-N-metilbencilamina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11985251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11985251 1 g 1 g
11995251 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11985251
Marca: Thermo Scientific Acros 438870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 90390-21-9
Fórmula molecular C8H9Cl2N
Peso molecular (g/mol) 190.07
Clave InChI SSTJQZMMDIIKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methyl methyl amine, 3,5-dichloro-n-methylbenzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl-n-methylmethanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro-n-methyl, 1-3,5-dichlorophenyl-n-methyl-methanamine, benzylamine, n-methyl-3,5-dichloro, 90389-22-3 hydrochloride, 3,5-dichloro-n-methyl-benzenemethanamine
PubChem CID 146163
Nombre IUPAC 1-(3,5-diclorofenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichloro-N-methylbenzylamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichloro-N-methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.