Learn More
Cloruro de 3,5-dicloro-alfa-toluensulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490260 250 mg 250 miligramos
11400270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50707.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163295-70-3 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163295-70-3
Fórmula molecular C7H5Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 259.53
Número MDL MFCD01631928
Clave InChI GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 4993270
Nombre IUPAC cloruro de (3,5-diclorofenil)metanosulfonilo
SMILES ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3096
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.54
Porcentaje de pureza 96%