Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-piridona-1-acético, TRC
Código de producto. 30369251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369251 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30369251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD437098500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
CAS 56187-37-2
Fórmula molecular C7H5Cl2NO3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c8-4-1-10(3-6(11)12)2-5(9)7(4)13/h1-2H,3H2,(H,11,12)
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 222.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.9646