Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-piridona-1-acético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11447146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447146 5 g 5 g
11457146 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25471.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dicloro-4-piridona-1-acético se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56187-37-2
Fórmula molecular C7H5Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 222.021
Número MDL MFCD02180547
Clave InChI MFMXEEQESUEMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acetic acid, 3,5-dichloro-4-pyridone-n-acetic acid, 2-3,5-dichloro-4-oxopyridin-1 4h-yl acetic acid, 1 4h-pyridineacetic acid, 3,5-dichloro-4-oxo, 3,5-dichloro-4-oxo-4h-pyridine-1-acetic acid, 3,5-dichloro-4-oxopyridin-1-yl acetic acid, 3,5-dichloro-4-pyridine-n-acetic acid, 2-3,5-dichloro-4-oxohydropyridyl acetic acid, pubchem11174, ksc272s7b
PubChem CID 92052
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,5-dicloro-4-oxopiridín-1-il)acético
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Punto de fusión 239°C to 241°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.03
Porcentaje de pureza 98%