Learn More
3,5-Dicloro-4-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 54730-35-7 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl2 N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(Cl)cc(N)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.043 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.996 |