Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-(metoxicarbonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic Acid |
| CAS | 264272-64-2 |
| Fórmula molecular | C9H6Cl2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6Cl2O4/c1-15-9(14)7-5(10)2-4(8(12)13)3-6(7)11/h2-3H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5-dicloro-4-metoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9643 |